Få mere at vide
BD Human MCP-1 ELISA Kit
Beskrivelse
Indeholder
2 plader med 96 brydbare brønde coatet med anti-humant MCP-1-antistof; Påvisning antistof: Biotinyleret anti-humant MCP-1; Enzymkoncentrat (250X): Peberrodsperoxidasekonjugat; Rekombinant human MCP-1, lyofiliseret, 4 hætteglas; Standard fortyndingsmiddel; Vask koncentrat (20X); Substratreagens A; Substratreagens B; Stop Løsning; Klæbende pladeforseglere
- Fast fase sandwich ELISA
- Anvender monoklonalt antistof specifikt for MCP-1 coatet på en 96-brønds plade
Applikationer:
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | MCP-1 |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | 2 plader med 96 brydbare brønde belagt med anti-humant MCP-1-antistof, biotinyleret anti-humant-MCP-1, HRP-konjugat (250X), 4 hætteglas rekombinant Human MCP-1 (lyofiliseret), standardfortynder, vaskekoncentrat (20X), substratreagens A, substratopløsningsreagenser B, substratopløsningsreagenser B. |
| Mængde | 2 plader |
| Prøvetype | Serum, plasma, cellekultursupernatant |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ bestemmelse af humant MCP-1, ELISA |
| Produkttype | Human MCP-1 ELISA sæt |
Kun forskningsbrug