Få mere at vide
BD Human Lineage Cell Depletion Set - DM
Beskrivelse
Indeholder
Biotin Mus Anti-human CD3, Biotin Mus Anti-human CD14, Biotin Mus Anti-human CD16, Biotin Mus Anti-human CD19, Biotin Mus Anti-human CD41a, Biotin Mus Anti-human CD56, Biotin Mus Anti-human Glycophorin A, Streptavidin Particles Plus - DM
Til udtømning af modne hæmatopoietiske celler fra PBMC, knoglemarv, navlestrengsblodprøver
- Indeholder biotinylerede monoklonale antistoffer
- Beriger sjældne cellepopulationer såsom stamceller, progenitorceller, dendritiske celler
- Indeholder tilstrækkelige reagenser til at mærke 1 x 10e 9 mononukleære celler fra perifert blod
- Streptavidin Particles Plus - DM er magnetiske nanopartikler
Applikationer:
Celleadskillelse
Tekniske data
Tekniske data
| Prøvetype | Knoglemarv, Navlestrengsblod, PBMC |
| Type | Human Lineage Cell Depletion Set |
| Til brug med (applikation) | Celleadskillelse |
| Inkluderer | Biotin Mus Anti-Human CD3, Biotin Mus Anti-Human CD14, Biotin Mus Anti-Human CD16, Biotin Mus Anti-Human CD19, Biotin Mus Anti-Human CD41a, Biotin Mus Anti-Human CD56, Biotin Mouse Anti-Human Glycophorin A, Streptavidin monoclotin Plus DM, Biotin Mouse Anti-Human |
| Mængde | 5 ml |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.