Få mere at vide
BD Menneskelig IP-10 ELISA Sæt
Beskrivelse
Indeholder
Capture antistof, Detektionsantistof, Enzym reagens, Standarder, Instruktion/analysecertifikat
At udvikle enzymbundne immunosorbent assays (ELISA ) for naturligt eller rekombinant humant IP-10 i serum-, plasma- og cellekultursupernatanter.
- Fleksibelt assay
- Kalibreret mod oprenset E.coli-udtrykt rekombinant human IP-10
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Menneskelig IP-10 ELISA sæt |
| Tilstrækkelig til | 20 x 96-well Plates |
| Til brug med (applikation) | At udvikle sig ELISA til naturligt eller rekombinant humant IP-10 i serum, plasma og cellekultursupernatanter |
| Sættets indhold | anti-humant IP-10 (fangst) antistof, Biotinyleret anti-Human IP-10 (detektion) antistof, Instruktions-/analysecertifikat, Lyofiliseret rekombinant Human IP-10 (standard), Streptavidin-HRP |
| Mængde | 20 plader |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
Kun forskningsbrug