Få mere at vide
BD Human Intracellulær Cytokin Farvning Starter Kit
Artikelnummer. 15829698 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
25 prøver
Artikelnummer. Mængde
15829698 25 prøver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15829698 Leverandør BD Leverandørnr. 559302
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
BD PharMingen Stain Buffer (FBS); Cytofix/Cytoperm Buffer; Perm/Wash Buffer; PE-konjugeret anti-humant eller muse-IL-2; PE-konjugeret anti-humant eller muse-IFN-g; PE-konjugeret anti-humant eller muse-TNF-a; PE-konjugeret isotype kontrolcocktail; Renset blokerende antistofcocktail; Leukocytaktiveringscocktail; MiCK-1 eller HiCK-1 cytokin positive kontrolceller; Farvningssæt manual
Fungerer som en introduktion til den intracellulære farvningsteknik
  • Indeholder de essentielle reagenser til aktivering af en human perifer blodcellepopulation og deres efterfølgende intracellulære farvning til påvisning af IL-2-, IFN-g- og TNF-a-producerende celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Registrerer IL-2, IFN-g- og TNF-a
Mængde 25 prøver
Indhold og opbevaring 4 °C
Reaktivitet ADN