Få mere at vide
BD Humane intracellulære CytoKine-2 positive kontrolceller, HiCK-2
Artikelnummer. 15837988 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
15837988 1 mL
1 options
Artikelnummer. 15837988 Leverandør BD Leverandørnr. 555062
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Indeholder
5x106 aktiverede humane PBMC'er (20 testprøver ved 2,5 x 105 celler/test) fikseret og suspenderet i 1 ml (10% dimethylsulfoxid og 90% føtalt bovint serum)
Indeholder fikserede, ikke-permeabiliserede humane lymfoide celler
  • Inkluderer celler, der udtrykker påviselige niveauer af intracellulær IL-3, IL-4, IL-10, IL-13 og GM-CSF
  • Fremstillet ved at stimulere humane PBMC'er i nærvær af en proteintransportinhibitor
  • De høstede celler blev fikseret og derefter opbevaret i 1 ml 10 % dimethylsulfoxid og 90 % føtalt bovint serum ved -80°C°
  • Koncentration: 5x106 celler/ml
Intracellulær farvning, Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lysebrun
Koncentration 5 x 106 celler/ml
Registrerer IL-3, IL-4, IL-10, IL-13 og GM-CSF
Til brug med (applikation) Intracellulær farvning
Mængde 1 mL
Indhold og opbevaring ≈5 x 106 aktiverede humane PBMC'er (20 testprøver ved 2,5 x 105 celler/test) fastgjort og suspenderet i 1 ml. -80 °C
Reaktivitet ADN
Format Frosset
Må kun bruges til undersøgelsesformål.