Få mere at vide
Human Immunoglobulin Master Buffer Kit, BD
Artikelnummer. 15829578 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
15829578 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 15829578 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 558683
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Indeholder
  • Instrumentopsætning Bead F1
  • Instrumentopsætning Bead F9
  • Instrumentopsætning Bead A1
  • Instrumentopsætning Bead A9
  • Assay fortyndingsmiddel
  • Detektionsreagensfortynder
  • F vaskebuffer (1X)
  • PE Instrument Opsætning Bead F1
  • PE positiv kontroldetektor
  • Capture Bead Diluent
Anvender partikler med diskrete fluorescensintensiteter til at detektere opløseligt immunglobulin
Indeholder alle de understøttende reagenser, der er nødvendige for at udføre en analyse med CBA Human Immunoglobulin Flex Set.
  • Giver tilstrækkelige reagenser til den kvantitative analyse af 100 prøver og 10 instrumentopsætningsprocedurer
  • Medfølgende buffere og instrumentopsætningsreagenser er blevet optimeret til analyse af immunglobulin i serumprøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Antal prøver 100.0
Inkluderer 2 flasker 40mL assayfortynder, 1 flaske 5mL capture perle diluent, 1 flaske 5mL detektionsreagensfortynder, 1 flaske 260mL vaskebuffer, 1 hætteglas 0,25mL instrumentopsætning perle A1, 1 hætteglas 0,25mL instrumentopsætning hætteglas 0 mL bead A, 1 hætteglas 0,25mL instrumentopsætning perle A.
Mængde 100 prøver
Valideret ansøgning RUO
Produkttype Cytometric Bead Array (CBA) assay