Få mere at vide
BD Human IL-8 ELISA Sæt
Beskrivelse
Indeholder
Capture antistof, detektionsantistof, enzymreagens, standarder, instruktion/analysecertifikat
At udvikle enzymbundne immunosorbent assays (ELISA ) for naturligt eller rekombinant humant IL-8 i serum, plasma og
cellekultursupernatanter
Enzym-linked immunosorbent assay
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 3,1 til 200 pg/ml |
| Produkttype | Human IL-8 ELISA sæt |
| Tilstrækkelig til | 20 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | At udvikle sig ELISA for naturligt eller rekombinant humant IL-8 i serum, plasma og cellekultursupernatanter |
| Sættets indhold | anti-humant IL-8 monoklonalt (fangst) antistof, Biotinyleret anti-humant IL-8 monoklonalt (påvisning) antistof, Instruktions-/analysecertifikat, Lyofiliseret rekombinant Human IL-8 (standard), Streptavidin-HRP-konjugat |
| Mængde | 20 plader |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
Kun brug til forskning