Få mere at vide
BD Human IL-8 ELISA Kit II
Mængde:
2 plader
Beskrivelse
Indeholder
Antistofcoatede brønde, detektionsantistof, standarder, enzymkoncentrat (250x), standard-/prøvefortynder, ELISA Fortynder, vaskekoncentrat (20x), TMB One-Step Substratreagens, stopopløsning, pladeforseglere
Hjælper med kvantitativ bestemmelse af human IL-8 i serum, plasma og cellekultursupernatant.
- Relateret til lavmolekylære proinflammatoriske faktorer kendt som kemokiner
Applikationer:
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IL-8 |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | Vaskekoncentrat (20X), stopopløsning, Enzymkoncentrat Streptavidin HRP, Human IL-8 Antistofbelagt plade, detektionsantistof Biotin Anti-Human IL-8, rekombinant Human IL-8 standard, standard/prøvefortynder, TMB et-trins substratreagens, ELISA Fortynder |
| Mængde | 2 plader |
| Prøvetype | Serum, Plasma |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ bestemmelse af human IL-8, ELISA |
| Produkttype | Human IL-8 ELISA sæt II |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD OptEIA Human IL-8 ELISA Kit II
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P391-Udslip opsamles.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: phosphoric acid, CMIT/MIT, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one