Få mere at vide
BD Human IL-6 ELISA Kit II
Beskrivelse
Indeholder
2 plader med 96 brydbare brønde coatet med anti-humant IL-6-antistof; Påvisning antistof: Biotinyleret anti-humant IL-6; Enzymkoncentrat (250X): Peberrodsperoxidasekonjugat; Rekombinant human IL-6, lyofiliseret, 4 hætteglas; Standard fortyndingsmiddel; Vask koncentrat (20X); Substratreagens A; Substratreagens B; Stop Løsning; Klæbende pladeforseglere
Kræver
Mikropladelæser til aflæsning ved 450nm, præcisionspipetter (50 og 100 μL), justerbare 1mL, 5mL, 10mL, 25mL pipetter, deioniseret eller destilleret vand, vaskeflaske eller automatiseret mikropladevasker, log-log millimeterpapir eller computer og software til ELISA dataanalyse, rør til fremstilling af standardfortyndinger, laboratorietimer, absorberende papir
IL-6-specifikt monoklonalt antistof binder til immobiliseret antistof belagt på 96-brønds plade. Brøndene vaskes og streptavidinpeberrodsperoxidase-konjugat blandet med biotinyleret anti-humant IL-6-antistof tilsættes, hvilket producerer et antistof-antigen-antistof“ sandwich” . Brøndene vaskes igen, og TMB-substratopløsning tilsættes, som frembringer en blå farve i direkte forhold til mængden af IL-6 til stede i den indledende prøve. Stopopløsningen ændrer farven fra blå til gul, og mikrobrønds absorbanser aflæses ved 450 nm.
- Fast fase sandwich ELISA
- Standardområde: 4,7 - 300 pg/ml
- Følsomhed: 4pg/ml
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IL-6 |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | 2 plader med 96 brydbare brønde belagt med anti-humant IL-6-antistof, biotinyleret anti-humant IL-6, HRP-konjugat (250X), 4 hætteglas rekombinant human IL-6 (lyofiliseret), standardfortynder, vaskekoncentrat (20X), substratreagens A, substratreagens B. |
| Mængde | 2 plader |
| Prøvetype | Serum, plasma, cellekultur |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ bestemmelse af human IL-6, ELISA |
| Produkttype | Human IL-6 ELISA sæt II |
Kun forskningsbrug