Få mere at vide
BD Human IL-4 ELISA Kit II
Beskrivelse
Indeholder
2 plader med 96 brydbare brønde coatet med anti-humant IL-4-antistof; Påvisning antistof: Biotinyleret anti-humant IL-4; Enzymkoncentrat (250X): Peberrodsperoxidasekonjugat; Rekombinant human IL-4, lyofiliseret, 4 hætteglas; Standard fortyndingsmiddel; Vask koncentrat (20X); Substratreagens A; Substratreagens B; Stop Løsning; Klæbende pladeforseglere
Kræver
Mikropladelæser, der er i stand til at måle absorbans ved 450 nm, præcisionspipetter μtil at levere μ50 L og 100 L volumener, justerbare 1mL, 5mL, 10mL, 25mL pipetter, deioniseret eller destilleret vand, vaskeflaske eller automatisk mikropladevasker, log- og software til millimeterpapir eller computerlog-software ELISA dataanalyse, rør til fremstilling af standardfortyndinger, laboratorietimer, absorberende papir
Anvender monoklonalt antistof specifikt for IL-4 coatet på 96-brønds plade, der binder til immobiliseret antistof. Brøndene vaskes og streptavidin-peberrodsperoxidasekonjugat blandet med biotinyleret anti-humant IL-4-antistof tilsættes, hvilket producerer antistof-antigen-antistof“ sandwich” . Brøndene vaskes igen, og TMB-substratopløsning tilsættes, som frembringer blå farve i direkte forhold til mængden af IL-4, der er til stede i den indledende prøve. Stopopløsningen ændrer farven fra blå til gul, og mikrobrøndsabsorbanser aflæses ved 450 nm
- Protein indeholdende 130 aminosyrerester
- Indeholder standarder og prøver
- Produceret af aktiverede T-celler, mastceller og basofiler
- Kan stimulere væksten, differentieringen og opretholde levedygtigheden af visse undergrupper af B-celler og T-celler
- Kan have forskellige biologiske effekter på mange ikke-lymfoide celler, herunder endotelceller og fibroblaster
- Standardområde: 7,8 - 500 pg/ml
- Følsomhed: 4pg/ml
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IL-4 |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | 2 plader med 96 brydbare brønde belagt med anti-humant IL-4-antistof, biotinyleret anti-humant IL-4, HRP-konjugat (250X), 4 hætteglas rekombinant human IL-4 (lyofiliseret), standardfortynder, vaskekoncentrat (20X), substratreagens A, substratreagens B. |
| Mængde | 2 plader |
| Prøvetype | Serum, plasma, cellekultur |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ bestemmelse af human IL-4, ELISA |
| Produkttype | Human IL-4 ELISA sæt II |
Kun forskningsbrug