Få mere at vide
BD Human IL-2 ELISA Kit II
Mængde:
2 plader
Beskrivelse
Indeholder
2 plader med 96 brydbare brønde coatet med anti-humant IL-2-antistof; Påvisning antistof: Biotinyleret anti-humant IL-2; Enzymkoncentrat (250X): Peberrodsperoxidasekonjugat; Rekombinant human IL-2, lyofiliseret, 4 hætteglas; Standard fortyndingsmiddel; Vask koncentrat (20X); Substratreagens A; Substratreagens B; Stop Løsning; Klæbende pladeforseglere
De OptEIA™ testen er en fast fase sandwich ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay).
- Anvender monoklonalt antistof specifikt for IL-2 coatet på en 96-brønds plade
- Udviklet til nøjagtighed med serum- og plasmaprøver
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IL-2 |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | 2 plader med 96 brydbare brønde belagt med anti-humant IL-2-antistof, biotinyleret anti-humant IL-2, HRP-konjugat (250X), 4 hætteglas rekombinant human IL-2 (lyofiliseret), standardfortynder, vaskekoncentrat (20X), substratreagens A, substratreagens B. |
| Mængde | 2 plader |
| Prøvetype | Serum, plasma, cellekultur |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ bestemmelse af humane interleukiner, ELISA |
| Produkttype | Human IL-2 ELISA sæt II |
Kun brug til forskning