Få mere at vide
BD Human IL-12 (p70) ELISA Kit
Mængde:
2 plader
Beskrivelse
Indeholder
2 plader med 96 brydbare brønde coatet med anti-humant IL-12-antistof; Påvisning antistof: Biotinyleret anti-humant IL-12; Enzymkoncentrat (250X): Peberrodsperoxidasekonjugat; Rekombinant human IL-12, lyofiliseret, 4 hætteglas; Standard fortyndingsmiddel; Vask koncentrat (20X); Substratreagens A; Substratreagens B; Stop Løsning; Klæbende pladeforseglere
- Indeholder biologisk aktiv p70, som stimulerer væksten af aktiverede CD4+ og CD8+ T-celler og NK-celler
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IL-12 (p70) |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | 2 plader med 96 brydbare brønde belagt med anti-humant IL-12-antistof, biotinyleret anti-humant IL-12, HRP-konjugat (250X), 4 hætteglas rekombinant Human IL-12 (lyofiliseret), standardfortynder, vaskekoncentrat (20X), substratreagens A, substrat-reagens B, substrat-reagens-seal |
| Mængde | 2 plader |
| Prøvetype | Serum, plasma, cellekultursupernatant |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | In vitro kvantitativ bestemmelse af human IL-12 (p70), ELISA |
| Produkttype | Human IL-12 (p70) ELISA sæt |