Få mere at vide
BD Human IL-10 ELISA Kit II
Mængde:
2 plader
Beskrivelse
Indeholder
2 plader med 96 brydbare brønde coatet med anti-humant IL-10 antistof; Påvisning antistof: Biotinyleret anti-human IL-10; Enzymkoncentrat (250X): Peberrodsperoxidasekonjugat; Rekombinant human IL-10, lyofiliseret, 4 hætteglas; Standard fortyndingsmiddel; Vask koncentrat (20X); Substratreagens A; Substratreagens B; Stop Løsning; Klæbende pladeforseglere
De OptEIA™ testen er en fast fase sandwich ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay).
- Reaktivitet: Menneske
- Anvender monoklonalt antistof specifikt for IFN-γ belagt på en 96-brønds plade
Applikationer:
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IL-10 |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | 2 plader med 96 brydbare brønde belagt med anti-humant IL-10-antistof, biotinyleret anti-humant IL-10, HRP-konjugat (250X), 4 hætteglas rekombinant humant IL-10 (lyofiliseret), standardfortynder, vaskekoncentrat (20X), substratreagens A, substrat-reagens B, substrat-reagens-se-opløsning. |
| Mængde | 2 plader |
| Prøvetype | Serum, plasma, cellekultur |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ bestemmelse af humane interleukiner, ELISA |
| Produkttype | Human IL-10 ELISA sæt II |
Kun brug til forskning