Få mere at vide
BD Human IL-1β Set II
Artikelnummer. 15859128 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Koncentration:
3,9 til 250 pg/ml
Artikelnummer. Koncentration
15859128 3,9 til 250 pg/ml
1 options
Artikelnummer. 15859128 Leverandør BD Leverandørnr. 557953
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Indeholder
Capture antibody, detection antibody, enzyme reagent, standards, instruction/analysis certificate
An immunoassay design to fit individual laboratory needs
To develop enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) for natural or recombinant human IL-1β in serum, plasma, and cell culture supernatants
Enzyme-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 3,9 til 250 pg/ml
Til brug med (applikation) ELISA
Navn Human IL-1 beta Set II
Mængde 20 Plates
Opbevaringskrav -80°C
Krydsreaktivitet Human
Research Use Only