Få mere at vide
BD Menneskelig IFN-γ ELISA Kit II
Mængde:
2 plader
Beskrivelse
De OptEIA™ testen er en fast fase sandwich ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay).
- Reaktivitet: Menneske
- Anvender monoklonalt antistof specifikt for IFN-γ belagt på en 96-brønds plade
ELISA
Inkluderer:
- Antistofbelagte brønde: 2 plader med 96 brydbare brønde (12 strimler x 8 brønde) belagt med anti-humant IFN-Γ monoklonalt antistof
- Påvisningsantistof: 30 ml biotinyleret anti-humant IFN-Γ monoklonalt antistof med ProClin™ -150 som konserveringsmiddel
- Standarder: 4 hætteglas lyofiliseret rekombinant humant IFN-Γ
- Enzymkoncentrat (250x): 150 μL 250x koncentreret Streptavidin-peberrodsperoxidasekonjugat med BSA og ProClin-300 som konserveringsmiddel
- Standard-/prøvefortynder: 30 ml dyreserum med 0,09 % natriumazid som konserveringsmiddel
- ELISA Fortyndingsmiddel: 12mL af en bufret proteinbase med 0,09% natriumazid som konserveringsmiddel
- Vaskekoncentrat (20x): 100mL 20x koncentreret vaskemiddelopløsning med ProClin-150 som konserveringsmiddel
- TMB One-Step Substratreagens: 30 ml 3,3',5,5'-tetramethylbenzidin (TMB) i bufferopløsning
- Stopopløsning: 13 ml 1 M phosphorsyre
- Pladeforseglere: 4 ark med klæbende bagside
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IFN |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | Human IFN-g Antistof belagt plade, detektion Antistof biotin Anti-Human IFN-g, Human IFN-gamma standard, TMB ettrins substratreagens, Enzymkoncentrat Streptavidin -HRP, vaskekoncentrat (20X), ELISA Fortynder, stopopløsning, standard/prøvefortynder |
| Mængde | 2 plader |
| Prøvetype | Serum, plasma, cellekultur |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | In vitro kvantitativ bestemmelse af humane interferoner, ELISA |
| Produkttype | Humant IFN-gamma ELISA sæt II |
Kun brug til forskning