Få mere at vide
BD Human Endothelial Cell Lysate
Artikelnummer. 15805939
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
15805939 500 μg
1 options
Artikelnummer. 15805939 Leverandør BD Leverandørnr. 611450
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Human Endothelium
Cell or tissue lysates are a useful control for the western blotting application
A source that can be rich in endogenously expressed proteins, this lysate is convenient to use and provided in a denatured format allowing for immediate loading onto an SDS-PAGE gel.
  • Storage buffer: SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)
Western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Væv Endothelial Cells
Mængde 500 μg
Opbevaringsbuffer 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Værtsarter Human
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring -20°C
Research Use Only