Få mere at vide
Human dendritiske celleberigelsescocktail, BD
Artikelnummer. 15839368 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
15839368 5 ml
1 options
Undgå eksponering for hud og øjne, indtagelse og kontakt med varme, syrer og metaller
Artikelnummer. 15839368 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 558420
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Undgå eksponering for hud og øjne, indtagelse og kontakt med varme, syrer og metaller
Indeholder
  • Human dendritiske celleberigelsescocktail, 5,0 ml:
  • Biotin Mus Anti-human CD3, klon UCHT1
  • Biotin Mus Anti-human CD14, klon M5E2
  • Biotin Mus Anti-human CD19, klon HIB19
  • Biotin Mus Anti-human CD41a, klon HIP8
  • Biotin Mus Anti-human CD56, klon B159
  • Biotin Mus Anti-human CD66b, klon G10F5
  • Biotin Mus Anti-human CD235a (Glycophorin A), klon GA-R2 (HIR2)
  • Biotin Mus Anti-human IgE, klon G7-26
  • i vandig bufret opløsning indeholdende 0,09% natriumazid
  • BD IMag Streptavidin Particles Plus - DM, 7,5 ml:
  • i vandig bufret opløsning indeholdende BSA™ og 0,09% natriumazid
Til udvælgelse af negative dendritiske celler fra perifert blod
Farver samtidigt erytrocytter, blodplader og de fleste leukocytter undtagen DC. Negativ selektion udføres derefter for at berige den umærkede DC
  • Indeholder biotinylerede monoklonale antistoffer, der genkender antigener udtrykt på erytrocytter, blodplader og perifere leukocytter, der ikke er DC
  • BD IMag™ Streptavidin Particles Plus – DM er magnetiske nanopartikler, der har streptavidin kovalent konjugeret til deres overflader
  • Undgår utilsigtet aktivering af beriget DC ved at bruge reagenser, der ikke binder direkte til DC
Applikationer:
Flowcytometri, vævskultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Inkluderer Human dendritiske celleberigelsescocktail, 5mL: Biotin Mus Anti-Human CD3, klon UCHT1, CD14, klon M5E2, CD19, klon HIB19, CD41a, klon HIP8, CD56, klon B159, CD66b, klon G10F5, CD235a (Glycophorin A, clor 2), klon (E G7-26, BD IMag Streptavidin partikler Plus - DM, 7,5mL
Mængde 5 ml
Valideret ansøgning RUO
Produkttype Cocktail til berigelse af dendritiske celler
Kun forskningsbrug