Indeholder
Alexa Fluor™ 488 Mus anti-Human Pax-6, 25 tests; PE Mus anti-PDX-1, 25 tests; PE Mouse anti-Human FoxA2, 25 tests; PerCP-Cy ™5.5 Mus anti-Sox2, 25 tests; PerCP-Cy5.5 Mus anti-Human Sox17, 25 tests; Alexa Fluor 647 Mus anti-menneskelig Nanog, 25 tests; Perm buffer III, 50 ml; Fikseringsbuffer, 50mL
Cellepopulationer identificeret:
- Pluripotente stamceller
- Definitiv endoderm
- Pancreas endoderm
- Ektodermale kontaminanter
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Mængde | 25 prøver |
| Reaktivitet | ADN |