Få mere at vide
BD Human CD253 (TRAIL) ELISA Sæt
Beskrivelse
Indeholder
- Capture Antibody: Anti-humant CD253 monoklonalt antistof
- Påvisningsantistof: Biotinyleret anti-humant CD253 monoklonalt antistof
- Enzymreagens: Streptavidin-peberrodsperoxidasekonjugat (SAv-HRP)
- Standarder: Rekombinant human TRAIL, lyofiliseret
- Instruktion/analysecertifikat: (partispecifikt)
Kræver
96-brønd BD Falcon™ ELISA plader (Kat. nr. 353279) anbefales, mikropladelæser, der kan måle absorbans ved 450 nm, præcisionspipetter, gradueret cylinder, en liter, deioniseret eller destilleret vand, vaskeflaske eller automatiseret vaskemaskine, log-log millimeterpapir eller automatiseret datareduktion, rør til fremstilling af standardpladefortyndinger eller parafilm-pladeforseglinger
- Alias: TRAIL
- Til naturlig eller rekombinant human TRAIL i serum-, plasma- og cellekultursupernatanter
Enzym-linked immunosorbent assay
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Human CD253 (TRAIL) ELISA sæt |
| Tilstrækkelig til | 20 x 96-well Plates |
| Til brug med (applikation) | At udvikle sig ELISA til naturligt eller rekombinant humant TRAIL i serum, plasma og cellekultursupernatanter |
| Sættets indhold | anti-humant CD253 monoklonalt (fangst) antistof, Biotinyleret anti-humant CD253 monoklonalt (detektion) antistof, Instruktions-/analysecertifikat, Lyofiliseret rekombinant Human TRAIL (standard), Streptavidin-HRP-konjugat |
| Mængde | 20 plader |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
Kun forskningsbrug