Få mere at vide
BD Human C5a ELISA Kit II
Mængde:
1 plade
Beskrivelse
Indeholder
Antistofbelagte brønde, detektionsantistof, standarder, enzymkoncentrat (250x), standard-/prøvefortynder, ELISA Fortynder, vaskekoncentrat (20x), TMB One-Step Substratreagens, stopopløsning, pladeforseglere
Inducerer frigivelse af farmakologisk aktive mediatorer fra en række celletyper
- Standardområde: 78-5000 pg/ml
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | C5a |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | Stop løsning, ELISA fortyndingsmiddel, TMB et-trins substratreagens, detektionsantistof Biotin Anti-Human C5a, Human C5a standard, vaskekoncentrat (20X), standard/prøvefortynder, Human C5a Antistof belagt plade, Enzymkoncentrat Streptavidin HRP |
| Mængde | 1 plade |
| Prøvetype | Human EDTA-plasma, serum, biologisk prøve |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | In vitro kvantitativ bestemmelse af humant C5a-desArg, ELISA |
| Produkttype | Human C5a ELISA sæt II |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hu Opteia Kit II C5A 1 PCE,1plate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: phosphoric acid, CMIT/MIT mixture
Kun brug til forskning