Få mere at vide
BD Menneskelig C4a ELISA Kit
Beskrivelse
Kræver
Mikropladelæser, der er i stand til at måle absorbans ved 450 nm, μpræcisionspipetter til at μlevere 50 L og 100 L volumen, justerbare 1mL, 5mL, 10mL, 25mL pipetter til reagensforberedelse, deioniseret eller destilleret vand, vaskeflaske eller automatiseret mikropladereduktionsvasker eller automatiske laboratorie-reduktionsvasker, dilu-datareduktionsvasker, dilu-data timer, absorberende papir
Anvender monoklonalt antistof specifikt for human C4a/C4a-desArg coatet på 96-brønds plade. Standarder og prøver tilsættes til brønde, og enhver tilstedeværende C4a-desArg binder til immobiliseret antistof. Brøndene vaskes, og en blanding af biotinyleret polyklonalt anti-humant C4a-antistof og streptavidin-peberrodsperoxidase tilsættes, hvilket producerer et antistof-antigen-antistof“ sandwich” . Brøndene vaskes igen, og substratopløsning tilsættes, som frembringer en blå farve i direkte forhold til mængden af C4a-desArg til stede i den indledende prøve. Stopopløsning ændrer farven fra blå til gul, brøndene aflæses ved 450 nm
- Fast fase sandwich ELISA
- Signalerer aktivering af klassiske eller lectin komplement-veje i adskillige autoimmune sygdomme, herunder reumatoid arthritis, lupus erythematosus og akut glomerulonephritis såvel som i tidlige stadier af organtransplantationsafstødninger
- Svag multifunktionel proinflammatorisk mediator ved at øge vaskulær permeabilitet og at være spasmogen
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | C4a |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | Vask koncentrat (20X), stop opløsning, Enzym koncentrat Streptavidin-HRP, ELISA fortyndingsmiddel, standard/prøvefortynder, TMB et-trins substratreagens, human C4a antistof belagt plade, detektionsantistof Biotin Anti-Human C4a, Human C4a standard |
| Mængde | 1 plade |
| Prøvetype | Human EDTA-plasma, serum, biologisk prøve |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ bestemmelse af humant C4a og C4a-desArg, ELISA |
| Produkttype | Menneskelig C4a ELISA sæt |
Sikkerhed og håndtering
- Human C4a ELISA Kit
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: CMIT/MIT, EDTA, phosphoric acid
Kun forskningsbrug