Få mere at vide
BD Menneskelig C3a ELISA Kit
Beskrivelse
De OptEIA ELISA testen er en fast fase sandwich ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay)
- Anvender monoklonalt antistof specifikt for human C3a-desArg coatet på en 96-brønds plade
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | C3a |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | Vaskekoncentrat (20X), stopopløsning, standard-/prøvefortynder, Enzymkoncentrat Streptavidin HRP, Human C3a Antistofbelagt plade, detektionsantistof Biotin Anti-Human C3a, Human C3a frysetørret standard, ELISA fortyndingsmiddel, TMB ettrins Substratreagens |
| Mængde | 1 plade |
| Prøvetype | Human EDTA-plasma, serum, biologisk prøve |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | In vitro kvantitativ bestemmelse Human C3a-desArg, ELISA |
| Produkttype | Menneskelig C3a ELISA sæt |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hu C3a OptEIA ELISA Kit 1Plt
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Kun brug til forskning