Få mere at vide
BD Horizon™ Fixerbar Viability Stain 520
Beskrivelse
- Reagerer med og binder kovalent til celleoverflade og intracellulære aminer
- Permeable plasmacellemembraner, såsom dem, der findes i nekrotiske celler, tillader intracellulær diffusion af farvestof og kovalent binding til højere samlede koncentrationer af aminer end i ikke-permeable levende celler
- Nekrotiske celler til stede i en typisk in vitro assay-mærkning med højere niveauer af farvestof øger deres fluorescensintensitet 10-20 gange i forhold til levedygtige celler
- Mærkede celler kan fikseres med formaldehyd til nedstrøms dekontaminering, frysning og/eller permeabilisering og efterfølgende intracellulær farvning, mens en stabil levedygtighedsfarvningsfluorescens opretholdes
- Exciteret af blå laser (med excitationsmaksimum på 498nm) og har fluorescensemissionsmaksimum på 521nm
Flowcytometri, Intracellulær farvning
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fixerbar Viability Plet |