Få mere at vide
BD BV480 Mus Anti-Human CD5
Mængde:
100 prøver
25 prøver
Beskrivelse
- Med en Ex Max på 436nm og Em Max ved 478nm, BD Horisont &handel; BV480 kan exciteres af den violette laser og detekteres i BD Horisont &handel; BV510 (525/40nm) filtersæt
- BV480 har mindre afsmitning til BV605-detektoren og er generelt lysere end BV510
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | BV480 Mus Anti-Human CD5 |
| Mængde | 25 prøver |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Krydsreaktivitet | QC-test: Menneske |
| Form | BV480 |
| Prøvevolumen | 5μ L |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ufortyndet ved 4 °C |
| Opbevaringsbuffer | Vandig bufret opløsning indeholdende BSA og≤ 0,09% natriumazid |