Få mere at vide
BD Fixerbar Viability Stain 780
Beskrivelse
- Denne plet exciteres af den røde laser (med et excitationsmaksimum på 759 nm) og har et fluorescensemissionsmaksimum på 780 nm.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 200μ g |
| Til brug med (applikation) |
|
| Opbevaringskrav | -80 °C |
| Plet type | Fixerbar Viability Stain 780 |