Få mere at vide
BD CFSE
Beskrivelse
- Blå laser exciterbar farvestof
- Anvendes til flowcytometrisk overvågning af celledelinger
- Det ikke-fluorescerende farvestof diffunderer passivt gennem cellemembraner og spaltes af intracellulære esteraser i levedygtige celler
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mg |
| Til brug med (applikation) | Intracellulær farvning (flowcytometri) |
| Farve | Blå |
| Opbevaringskrav | ≤-20 °C |
| Plet type | Laser excitable farvestof |