Få mere at vide
BD PE h-2Kb:ig bd dimerX Recombinant Fusion Protein, Mouse
Artikelnummer. 15806908
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. Mængde
15806908 0.1 mg
1 options
Artikelnummer. 15806908 Leverandør BD Leverandørnr. 552944
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For immunoassay protocols
The H-2K[b]:Ig fusion protein consists of three extracellular major histocompatibility complex (MHC) class I H-2Kb domains that are fused to VH regions of mouse IgG1.
  • Format: PE
  • Reactivity: Ms
  • Isotype: Mouse IgG1, Λ
Flow Cytometry, Enzyme Linked Immunosorbent Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 0.5mg/mL
Til brug med (applikation) ELISA, Flow Cytometry
Formulering Aqueous Buffered solution containing 0.09% Sodium Azide
Navn Mouse PE h-2Kb:ig bd dimerX Recombinant Fusion Protein
pH-område 7.2
Oprensningsmetode Affinity Chromatography, SDS-PAGE
Mængde 0.1 mg
Opbevaringskrav 4°C
Rekombinant Recombinant
Form Solution
Research Use Only