Beskrivelse
Blokerer de intracellulære proteintransportprocesser, når de tilsættes til in vitro- eller in vivo-stimulerede lymfoide celler
- Frembring en ophobning af cytokiner og/eller proteiner i Golgi-komplekset
- Forbedre detekterbarheden af cytokin-producerende celler med immunfluorescerende farvning og flowcytometrisk analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Forbedre detekterbarheden af cytokin-producerende celler med immunfluorescerende farvning og flowcytometrisk analyse |
| pH-område | 7.2 |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ufortyndet ved 4 °C |
| Produkttype | BD GolgiStop Proteintransporthæmmer med Monensin |
| Mængde | 0.7 mL |
| Format | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD GolgiStop
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask hænder grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge / redningsmand
- P330-Skyl munden.
- P370-Ved brand:.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P378-Anvend til brandslukning.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale / regionale / nationale / internationale regler.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanolmonensin, monosodium