Få mere at vide
BD GolgiPlug™ Proteintransporthæmmer (indeholdende Brefeldin A)
Artikelnummer. 15847968
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
15847968 1 mL
1 options
Artikelnummer. 15847968 Leverandør BD Leverandørnr. 555029
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Forbedre detekterbarheden af cytokin-producerende celler med immunfluorescerende farvning og flowcytometrisk analyse
Blokerer de intracellulære proteintransportprocesser, når de tilsættes til in vitro- eller in vivo-stimulerede lymfoide celler
  • Frembring en ophobning af cytokiner og/eller proteiner i Golgi-komplekset
  • Forbedre detekterbarheden af cytokin-producerende celler med immunfluorescerende farvning og flowcytometrisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration Anbefalet til brug ved 1:1000 i cellekultur.
Til brug med (applikation) Forbedre detekterbarheden af cytokin-producerende celler med immunfluorescerende farvning og flowcytometrisk analyse
pH-område 7,2 til 7,6
Indhold og opbevaring Opbevares ufortyndet ved 4 °C
Produkttype BD GolgiPlug Proteintransporthæmmer med Brefeldin A
Mængde 1 mL
Format Væske