Få mere at vide
BD Generel kaspasehæmmer, Z-VAD-FMK
Artikelnummer. 15826258
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
15826258 1 mg
1 options
Artikelnummer. 15826258 Leverandør BD Leverandørnr. 550377
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Cellepermeabel generel caspasehæmmer, der binder til det katalytiske sted af caspaseproteaser irreversibelt og hæmmer apoptose
Medlemmer af caspase-familien spiller nøgleroller i inflammation og pattedyrapoptose. Z-VAD-FMK-peptidet er O-methyleret i P1-positionen på asparaginsyre, hvilket giver øget stabilitet og øget cellepermeabilitet. Hæmmeren er designet til at blive brugt i både in vivo og in vitro cellebaserede assays for at måle hæmningen af apoptose.
  • Molekylvægt: 467 Dalton
  • Form: Lyofiliseret
  • Opbevaringsbuffer: Lyofiliseret i dimethylsulfoxid (DMSO)
Undgå flere fryse-optøninger af produktet.
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Opbevaringsbuffer Lyofiliseret i dimethylsulfoxid
Indhold og opbevaring -20°C
Mængde 1 mg
Molekylvægt (g/mol) 467
Inhibitorer Z-VAD-FMK
Form Lyofiliseret, frysetørret
Må kun bruges til undersøgelsesformål.