Få mere at vide
BD GasPak™ EZ-gasgenereringssystemer og -forsyninger: Posesystemer
Artikelnummer. p-4902075
Type:
EZ Anaerobe Pouch System
EZ CO2-posesystem
EZ CampyPouch System
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 11777194
Brand: BD 260683
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til at producere anaerobe, mikroaerofile eller CO 2 -berigede miljøer. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies giver katalysatorfri bekvemmelighed.
  • Et-trins genlukkelige poser
  • Poserne er specielt designet til at maksimere bevarelsen af det ønskede miljø under hele inkubationen
  • Denne varmefri teknologi minimerer kondensat og muliggør fremragende visualisering af bakteriekolonier gennem posen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type EZ Anaerobe Pouch System
Lukketype Lynlås
Format Genlukkelige poser
Til brug med (applikation) Primær isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser
Til brug med (udstyr) BD GasPak EZ lille inkubationsbeholder
Inkluderer Genlukkelige poser med indikator
Produktlinje GasPak
Mængde 20 poser