Få mere at vide
BD GasPak™ EZ-gasgenereringssystemer og -forsyninger: Posesystemer
Artikelnummer. 11777194
Skift visning
Type:
EZ Anaerobe Pouch System
EZ CO2-posesystem
EZ CampyPouch System
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11777194 EZ Anaerobe Pouch System Pakke med 20
11787194 EZ CO2-posesystem Pakke med 20
11797194 EZ CampyPouch System Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11777194 Leverandør BD Leverandørnr. 260683
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Anvendes til at producere anaerobe, mikroaerofile eller CO 2 -berigede miljøer. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies giver katalysatorfri bekvemmelighed.
  • Et-trins genlukkelige poser
  • Poserne er specielt designet til at maksimere bevarelsen af det ønskede miljø under hele inkubationen
  • Denne varmefri teknologi minimerer kondensat og muliggør fremragende visualisering af bakteriekolonier gennem posen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type EZ Anaerobe Pouch System
Lukketype Lynlås
Format Genlukkelige poser
Til brug med (applikation) Primær isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser
Til brug med (udstyr) BD GasPak EZ lille inkubationsbeholder
Inkluderer Genlukkelige poser med indikator
Produktlinje GasPak
Mængde 20 poser