Få mere at vide
BD GasPak™ EZ gasgenererende systemer og forsyninger: Containersystemposer
Beskrivelse
- Til brug i både GasPak™ EZ Containere og GasPak™ 100 og GasPak™ 150 glas
- Poser kræver ingen vand eller katalysator til aktivering og er konstrueret til at give hurtig gasgenerering for optimal bakterievækst
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Sæket |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 25 °C |
| Format | Sachet |
| Til brug med (applikation) | Primær isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser |
| Til brug med (udstyr) | EZ CO2 beholdersystem |
| Produktlinje | GasPak |
| Mængde | 20 poser/æske |
Katalysatorfri bekvemmelighed til brug ved fremstilling af anaerobe, mikroaerofile eller CO 2 -berigede miljøer