Få mere at vide
BD GasPak™ EZ gasgenererende systemer og forsyninger: Containersystemposer
Artikelnummer. 11747194
Skift visning
Type:
Duftpose med indikator
Sæket
Til brug med (udstyr):
EZ Anaerobe Containersystem
EZ CO2 beholdersystem
EZ Campy container system
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11747194 Sæket EZ Anaerobe Containersystem Pakke med 20
10612796 Duftpose med indikator EZ Anaerobe Containersystem Pakke med 20
11767194 Sæket EZ Campy container system Pakke med 20
11757194 Sæket EZ CO2 beholdersystem Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11747194 Leverandør BD Leverandørnr. 260678
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Anvendes til at producere anaerobe, mikroaerofile eller CO 2 -berigede miljøer. BD Difco™ GasPak™ EZ gasgenereringssystemer og forsyninger: Beholdersystemposer giver katalysatorfri bekvemmelighed.
  • Til brug i både GasPak™ EZ Containere og GasPak™ 100 og GasPak™ 150 glas
  • Poser kræver ingen vand eller katalysator til aktivering og er konstrueret til at give hurtig gasgenerering for optimal bakterievækst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sæket
Indhold og opbevaring 2 °C til 25 °C
Format Sachet
Til brug med (applikation) Primær isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser
Til brug med (udstyr) EZ Anaerobe Containersystem
Produktlinje GasPak
Mængde 20 poser/æske
Katalysatorfri bekvemmelighed til brug ved fremstilling af anaerobe, mikroaerofile eller CO 2 -berigede miljøer