Få mere at vide
BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems inkubationsbeholdere
Artikelnummer. p-4902079
Holder:
Petriskåle (15 til 18)
Petriskåle (30 til 33)
Størrelse:
Større
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10118924
Brand: BD 260671
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstil atmosfærer, der er egnede til at understøtte den primære isolering og dyrkning af en bred vifte af bakterier. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems inkubationsbeholdere er flerbrugssystemer, der er i stand til at understøtte den primære isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser inde i multi-brug inkubationsbeholdere.
  • Ikke-knuselige, kemikaliebestandige beholdere
  • Aftagelige petriskålstativer fås (sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type EZ inkubationsbeholder
Lukketype Let at lukke låse
Indhold og opbevaring 2 °C til 25 °C
Engangs Genanvendelig
Format Komplet æske
Til brug med (applikation) Primær isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser
Holder Petriskåle (15 til 18)
Produktlinje GasPak
Mængde Hver
Størrelse Standard