Få mere at vide
BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems inkubationsbeholdere
Description
Fremstil atmosfærer, der er egnede til at understøtte den primære isolering og dyrkning af en bred vifte af bakterier. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems inkubationsbeholdere er flerbrugssystemer, der er i stand til at understøtte den primære isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser inde i multi-brug inkubationsbeholdere.
- Ikke-knuselige, kemikaliebestandige beholdere
- Aftagelige petriskålstativer fås (sælges separat)
Specifications
Specifications
| Type | EZ inkubationsbeholder |
| Lukketype | Let at lukke låse |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 25 °C |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Primær isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser |
| Holder | Petriskåle (30 til 33) |
| Produktlinje | GasPak |
| Størrelse | Større |