Få mere at vide
BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems inkubationsbeholdere
Artikelnummer. 10118924
Skift visning
Holder:
Petriskåle (15 til 18)
Petriskåle (30 til 33)
Størrelse:
Større
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Størrelse Pakningsstørrelse
10118924 Petriskåle (15 til 18) Standard Hver
11737194 Petriskåle (30 til 33) Større -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10118924 Leverandør BD Leverandørnr. 260671
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Fremstil atmosfærer, der er egnede til at understøtte den primære isolering og dyrkning af en bred vifte af bakterier. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems inkubationsbeholdere er flerbrugssystemer, der er i stand til at understøtte den primære isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser inde i multi-brug inkubationsbeholdere.
  • Ikke-knuselige, kemikaliebestandige beholdere
  • Aftagelige petriskålstativer fås (sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type EZ inkubationsbeholder
Lukketype Let at lukke låse
Indhold og opbevaring 2 °C til 25 °C
Engangs Genanvendelig
Format Komplet æske
Til brug med (applikation) Primær isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser
Holder Petriskåle (15 til 18)
Produktlinje GasPak
Mængde Hver
Størrelse Standard