Få mere at vide
BD FUT-175 (Futhan)
Artikelnummer. 15836758
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
15836758 5 mg
1 options
Artikelnummer. 15836758 Leverandør BD Leverandørnr. 552035
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Syntetisk proteaseinhibitor med bred specificitet og en inhibitor af de klassiske og alternative veje til komplementaktivering
  • Alias: Futhan
  • Kemisk navn: 6-amidino-2-naphthyl p-guanidinobenzoat dimethansulfonat
  • Molekylvægt: 539,58 Da
  • Opbevaringsbuffer: Lyofiliseret pulver
Serum Stab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Serum Stab
Indhold og opbevaring 4 °C
Mængde 5 mg
Molekylvægt (g/mol) 539.58
Inhibitorer FUT-175 (Futhan)
Form Lyofiliseret pulver
Kun forskningsbrug.