Få mere at vide
Fluorescerende Cell Barcoding Wash Buffer, BD
Artikelnummer. 15871119 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
15871119 500 ml
1 options
Artikelnummer. 15871119 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 561550
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kan bruges til vask og farvning af celler efter Fluorescent Cell Barcoding
  • Til fortynding og påføring af fluorescerende antistoffer til stregkodede celler samt til suspension, vask og korttidsopbevaring af stregkodede celler bestemt til flowcytometrisk analyse
  • Formuleret som en neutral pH (pH 7,4) -pufret saltopløsning, der er suppleret med føtalt bovint serum og bovint serumalbumin
Flowcytometri, Intracellulær farvning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorescent cell barcoding Wash Buffer
Til brug med (applikation) Vask og farvning af celler efter stregkodning af fluorescerende celler, flowcytometri, intracellulær farvning
Mængde 500 ml
Formulering Neutral pH (pH 7,4) Bufferet saltopløsning, suppleret med føtalt bovint serum, okseserumalbumin