Få mere at vide
BD Fixerbar Viability Stain 450
Artikelnummer. 15871749
Skift visning
Mængde:
0,01 g
Artikelnummer. Mængde
15871749 0,01 g
1 options
Artikelnummer. 15871749 Leverandør BD Leverandørnr. 562247
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nyttig til at skelne levedygtige fra ikke-levedygtige pattedyrceller i flerfarvet flowcytometrisk anvendelse
Permeable plasmacellemembraner, såsom dem, der er til stede i nekrotiske celler, muliggør intracellulær diffusion af det violette farvestof og kovalent binding til højere samlede koncentrationer af aminer end i ikke-permeable levende celler. Derfor er nekrotiske celler til stede i et typisk in vitro -assaymærke med højere niveauer af farvestof, der øger deres fluorescensintensitet 10-20 gange i forhold til levedygtige cellers. De mærkede celler kan fikseres med formaldehyd til nedstrøms dekontaminering, frysning og/eller permeablisering og efterfølgende intracellulær farvning, mens stabil FVS450-fluorescens opretholdes.
  • Exciteret af den violette laser (med et excitationsmaksimum på 406nm) og har en fluorescensemissionsmaksimum på 450nm
  • Indeholder et farvestof, der reagerer med og binder kovalent til celleoverfladen og intracellulære aminer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fixerbar Viability Plet
Mængde 0,01 g
Til brug med (applikation) Forskning
Opbevaringskrav -80 °C