Få mere at vide
Fetal bovint serum pletbuffer, BD
Description
- Fremstillet af lymfoidt væv, knoglemarv, perifert blod, dyrkede celler
- Oprethold cellelevedygtighed og maksimer fluorescenssignalintensiteter ved hjælp af pH-følsomme fluorokromer
- Indeholder metabolisk hæmmer, natriumazid
- Til fortynding, påføring af fluorescerende reagenser og suspension
- Vandig bufret opløsning indeholdende føtalt bovint serum og≤ 0,09% natriumazid
Flowcytometri
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Inkluderer | Varmeinaktiverede FBS-proteiner og mindre end eller lig med 0,09 % natriumazid |
| Mængde | 500 ml |
| Valideret ansøgning | RUO |
| Produkttype | Farvningsbuffer |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.