Få mere at vide
BD Falcon™ RODAC™ Plade
Artikelnummer. 10768305
Diameter (metrisk):
65 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10768305
Brand: BD 210340
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til miljøundersøgelser af mikrobiel kontaminering
  • 10 mm gitter med 21 firkanter
  • Overfladeareal: cirka 25 cm 2
  • Steril, med låg
  • Engangs
Ordreinfo
20 pr ærme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Kulturområde ∼25 cm 2
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Emballage Ærme
Mængde 20/ærme
Højde (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 65 mm