Beskrivelse
BD™ FACS™ lyseringsopløsning er beregnet til lysering af røde blodlegemer efter direkte immunfluorescensfarvning af humane perifere blodceller med monoklonale antistoffer før flowcytometrisk analyse. Helblodscellelyse hjælper med at eliminere forstyrrende celler for at tillade effektiv påvisning af lymfocytter.
- Tilstrækkelig til 2.000 tests, når det bruges i lyserings-/ikke-vask-procedurer (f.eks. BD Tritest™)
- Tilstrækkelig til 500 test, når det bruges i lyserings-/vaskeprocedurer (f.eks. BD Simultest™)
- For at forberede fortyndes 10X koncentrat 1:10 med deioniseret vand ved stuetemperatur (20°25 –C)
- Flammepunkt: >64°C
- Vandopløselig
- Til brug ved in vitro-diagnostik
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Indhold og opbevaring | Opbevares køligt og tørt i godt forseglede beholdere. |
| Koncentration | 10X |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometersystemer, såsom FACSCanto™- og FACSCalibur™-systemer |
| Type | Lyseringsopløsning |
| Inkluderer | Omtrentlig formulering: 10 % formaldehyd, 30 % diethylenglycol, 3,5 % methanol, 56,5 % vand |
| Mængde | 100 ml |
| Form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD FACS Lysing Solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H371-Kan forårsage organskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: diethylene glycol, formaldehyde, methanol