Få mere at vide
BD ELISA Sæt
Beskrivelse
Indeholder
- Capture Antistof: Oprenset anti-human C5b-9 (250X)
- Detektionsantistof: Biotin anti-human C5b-9 (250X)
- Enzymreagens: Streptavidin-peberrodsperoxidasekonjugat (SAv-HRP) (250X)
- Standarder: Human C5b-9 Standard (5 hætteglas)
- Tillader fleksibelt analysedesign, der passer til individuelle laboratoriebehov
- Immunoassay er kalibreret mod oprenset Cobra Venom-Factor-aktiveret humant serum
- Immunoassay med forskellig følsomhed og dynamikområde
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Human C5b-9 ELISA sæt |
| Tilstrækkelig til | 5 plader med 96 brønde |
| Til brug med (applikation) | At udvikle sig ELISA for naturlig C5b-9 i serum, plasma og andre biologiske prøver |
| Sættets indhold | Biotin anti-Human C5b-9 (250X) (detektion) Antistof, Human C5b-9 Standard (5 hætteglas) (standard), Instruktions-/analysecertifikat, Oprenset anti-humant C5b-9 (250X) (fangst) antistof, Streptavidin-HRP-konjugat (250X) |
| Mængde | 5 plader |
| Opbevaringskrav | 4 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Human C5b-9 ELISA Set
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: cmit/mit
Kun forskningsbrug