Få mere at vide
BD ELISA Sæt II
Beskrivelse
Indeholder
Opfang antistof: Anti-mus TNF-α , Detektionsantistof: Biotinyleret anti-mus TNF-α , Enzymreagens: Streptavidin-peberrodsperoxidasekonjugat (SAv-HRP) (250X), Standard: Rekombinant muse-TNF-α (lyofiliseret)
- Fleksibelt assay
- Kalibreret mod oprenset Baculovirus-udtrykt rekombinant muse-TNF
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 15,6 til 1000 pg/ml |
| Produkttype | Mus TNF ELISA sæt II |
| Tilstrækkelig til | 20 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | At udvikle sig ELISA til naturlig eller rekombinant muse-TNF i serum, plasma og cellekultursupernatanter |
| Sættets indhold | Biotin anti-mus TNF (250X) (detektion) Antistof, Instruktions-/analysecertifikat, Lyofiliseret rekombinant muse-TNF (standard), Oprenset anti-mus TNF (250X) (fangst) antistof, Streptavidin-HRP-konjugat (250X) |
| Mængde | 20 plader |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Mouse TNF ELISA Set II
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT
Kun forskningsbrug.