Få mere at vide
BD DrySlide™ Reagensglas
Artikelnummer. 11792984
Skift visning
Mængde:
15 Pakke
25 stk
75 stk
Type:
Indol reagens
Nitrocefin reagens
Oxidasereagens
PYR sæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 25
Pakke med 75
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Type unitSize
11792984 75 stk Oxidasereagens Pakke med 75
11702994 15 Pakke PYR sæt Pakke med 15
11712994 75 stk Indol reagens Pakke med 75
11722994 25 stk Nitrocefin reagens Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11792984 Leverandør BD Leverandørnr. 231746
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En bekvem metode til bakteriel biokemisk analyse. Selvforsynende, brugsklare testglas består af coated, 35 mm film eller imprægneret papir, der fungerer som en bærermatrix for mikrobiologiske testreagenser.
  • Et-trins procedure— intet behov for rehydrering
  • Ingen tynde papirstrimler at manipulere, og ingen glasglas er involveret
  • Hvert enkelt objektglas indeholder fire reaktionsområder
  • DrySlide Indol er en 30-sekunders, plet-indol-test, der bruger DMABA (5 % p-dimethylaminobenzaldehyd) formulering til at teste for indol-producerende bakterier
  • DrySlide Nitrocefin er en kvalitativ test til at påvise tilstedeværelsen af bakterier, der producererβ -lactamase og opfylder NCCLS retningslinjer; hvert objektglas indeholder en reagenskassette imprægneret med nitrocefin
  • DrySlide Oxidase med hvert objektglas filmcoates med et oxidasereagens (N, N, N',N'-tetramethyl-p-phenylendiamin dihydrochlorid) for at teste for tilstedeværelsen af cytochrom C-oxidaseaktivitet i bakterier; et positivt resultat giver en lilla farve inden for 20 sekunder
  • DrySlide PYR Kit har L-pyrrolidonyl-β -naphthylamide, der anvendes til hurtig formodet identifikation af gruppe D enterokokker og streptokokker gruppe A; inkluderer 15 objektglas og 15 0,5 ml crush ampuller
Ordreinfo
Objektglassene er individuelt pakket ind og leveres i praktiske dispenserpakker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Oxidasereagens
Mængde 75 stk
Certificeringer/compliance CE
Format Glide
Til brug med (applikation) Anvendes til at bestemme bakteriers oxidasereaktion
Opbevaringskrav 15° til 30 °C
Plet type Oxidasereagens