Få mere at vide
BD Engangssprøjter med Luer-Lok™ Tips
Beskrivelse
Unik integreret BD Luer-Lok™ spidssprøjte med klar cylinder. BD Medical™ Engangssprøjter med Luer-Lok™ Spidserne er sterile og til engangsbrug.
- Steril sprøjte til engangsbrug
- Uden nål
- Klar cylinder (polycarbonat eller polypropylen) med fede skalamarkeringer
- Tilspidset stempelstang for nem aspiration
- Positivt stempelstangsstop
- Tilføjet BD Luer-Lok™ gevind for øget sikker forbindelse
- DNR (Latex) fri
- Holdbarhed: 1825 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polycarbonate |
| Produkttype | sprøjte |
| Engangs | Engangsbrug |
| Nålepunkt nummer | Ingen nål inkluderet |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Tilslutningstype | Luer-lås |
| Uddannet | Yes |
| Sterilitet | Steril |