Få mere at vide
BD Difco™ Vibrio cholerae Antisera
Artikelnummer. 11792784
Skift visning
Produkttype:
Mikrobiologiske medier
Pakningsstørrelse:
3ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11792784 Mikrobiologiske medier 3ml
11722794 Mikrobiologiske medier 3ml
11742794 Mikrobiologiske medier 3ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11792784 Leverandør BD Leverandørnr. 224301
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Hurtig reaktiv guldstandard Vibrio cholerae Antisera
  • Produkttype: Antigener og Antisera
  • Grupperinger: U til Z-produkter
  • Undertype: Vibrio cholerae
  • Type: Antisera
  • Lyofiliseret, rehydrer til 3 ml
  • Tilstrækkeligt reagens til 20 objektglastest
  • Fås med 3 forskellige antiserumtyper og O-antistoffer
  • Holdbarhed: 1095 dage
Kaninserum til objektglasagglutinationstest
Certificeringer
CE-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Indhold og opbevaring Afkøles, opbevares ved 2 °C til 8 °C
Produkttype Mikrobiologiske medier
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD Difco Vibrio Cholerae Antiserum Inaba, 3 mL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide