Få mere at vide
BD Difco™ Vibrio cholerae Antisera
Artikelnummer. 11742794
Produkttype:
Mikrobiologiske medier
Pakningsstørrelse:
3ml
Artikelnummer. 11742794
Brand: BD 224321
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hurtig reaktiv guldstandard Vibrio cholerae Antisera
  • Produkttype: Antigener og Antisera
  • Grupperinger: U til Z-produkter
  • Undertype: Vibrio cholerae
  • Type: Antisera
  • Lyofiliseret, rehydrer til 3 ml
  • Tilstrækkeligt reagens til 20 objektglastest
  • Fås med 3 forskellige antiserumtyper og O-antistoffer
  • Holdbarhed: 1095 dage
Kaninserum til objektglasagglutinationstest
Certificeringer
CE-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Indhold og opbevaring Afkøles, opbevares ved 2 °C til 8 °C
Produkttype Mikrobiologiske medier
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD Difco Vibrio Cholerae Antiserum Poly, 3 mL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium azide