Få mere at vide
BD Difco™ Vibrio cholerae Antisera
Produkttype:
Mikrobiologiske medier
Pakningsstørrelse:
3ml
Beskrivelse
- Produkttype: Antigener og Antisera
- Grupperinger: U til Z-produkter
- Undertype: Vibrio cholerae
- Type: Antisera
- Lyofiliseret, rehydrer til 3 ml
- Tilstrækkeligt reagens til 20 objektglastest
- Fås med 3 forskellige antiserumtyper og O-antistoffer
- Holdbarhed: 1095 dage
Kaninserum til objektglasagglutinationstest
Certificeringer
CE-mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærke |
| Indhold og opbevaring | Afkøles, opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD Difco Vibrio Cholerae Antiserum Ogawa, 3 mL
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium azide